6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 175 SEK
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,1200 g/mol
Smältpunkt: 185…187 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862646
CAS nummer: 386715-35-1