4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 190 SEK
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Smältpunkt: 82…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05668981
CAS nummer: 50824-04-9