3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1786-1G PC1786-5G PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA 260 SEK
APOSPC1786-1G APOSPC1786-5G APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Smältpunkt: 156…162 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363782
CAS nummer: 850589-56-9