4-Fluoro-1-indanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC1783-1G PC1783-5G
APOSPC1783-1GEA 975 SEK
APOSPC1783-1G APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,152 g/mol
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00797829
CAS nummer: 699-99-0