2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 19400 SEK
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Formel: C₂HClF₂
Kokpunkt: –18 °C
Smältpunkt: –138 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,