7-(Trifluoromethyl)isatin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1776-5G PC1776-25G
APOSPC1776-5GEA 910 SEK
APOSPC1776-5G APOSPC1776-25G
7-(Trifluoromethyl)isatin 98%
7-(Trifluoromethyl)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₂
MW: 215,1300 g/mol
Smältpunkt: 192…193 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01248408
CAS nummer: 391-12-8