3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1770-1G PC1770-5G
APOSPC1770-1GEA 0 SEK
APOSPC1770-1G APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Smältpunkt: 112…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363791
CAS nummer: 871329-84-9