2-Fluorophenylhydrazine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1759-10G
PC1759-1G
PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA
2425
SEK
APOSPC1759-10G
APOSPC1759-1G
APOSPC1759-5G
2-Fluorophenylhydrazine
2-Fluorophenylhydrazine
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 Kokpunkt: 76…79 °C/3mmHg Smältpunkt: 47 °C Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
2368-80-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |