4-Klor-2,5-difluorbensoesyra 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1757-25G PC1757-5G
APOSPC1757-25GEA 1075 SEK
APOSPC1757-25G APOSPC1757-5G
4-Klor-2,5-difluorbensoesyra 98%
4-Klor-2,5-difluorbensoesyra
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Smältpunkt: 153…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077480
CAS nummer: 132794-07-1