2-Klor-4,5-difluorbensoesyra 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 1300 SEK
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
2-Klor-4,5-difluorbensoesyra 98%
2-Klor-4,5-difluorbensoesyra
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Kokpunkt: 257…259 °C
Smältpunkt: 104…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077479
CAS nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5