Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, (T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 1425 SEK
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₆K
MW: 252,01 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039955
CAS nummer: 166328-08-1