4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1753C-1G PC1753C-5G
APOSPC1753C-1GEA 1700 SEK
APOSPC1753C-1G APOSPC1753C-5G
4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone 97%
4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Kokpunkt: 90 °C/5mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068247
CAS nummer: 655-12-9