5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 260 SEK
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smältpunkt: 98…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01632196
CAS nummer: 50594-78-0