5-(Trifluoromethyl)oxindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1742-100MG PC1742-1G PC1742-5G
APOSPC1742-100MGEA 1200 SEK
APOSPC1742-100MG APOSPC1742-1G APOSPC1742-5G
5-(Trifluoromethyl)oxindole 98%
5-(Trifluoromethyl)oxindole
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Smältpunkt: 182…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179602
CAS nummer: 71293-62-4