6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 225 SEK
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Formel: C₉H₆F₃NO
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01075220
CAS nummer: 1735-89-3