6-Fluorooxindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Fluoroindolin-2-one
PC1736-5G PC1736-1G
APOSPC1736-5GEA 1175 SEK
APOSPC1736-5G APOSPC1736-1G
6-Fluorooxindole 97%
6-Fluorooxindole
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Smältpunkt: 132…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047212
CAS nummer: 56341-39-0