2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 99%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1730-25G
PC1730-5G
APOSPC1730-25GEA
2750
SEK
APOSPC1730-25G
APOSPC1730-5G
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 99%
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Formel:
ClCF₂CONH₂ MW: 129,49 g/mol Kokpunkt: 93 °C/18mmHg Smältpunkt: 78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00039775 CAS nummer: 354-28-9 |