Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 17500 SEK
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115769
CAS nummer: 850623-74-4