Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 795 SEK
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO
Smältpunkt: 220…224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093979
CAS nummer: 192863-39-1