Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 8225 SEK
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smältpunkt: 200…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115742
CAS nummer: 850623-44-8