Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1709-1G
PC1709-25G
PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA
1100
SEK
APOSPC1709-1G
APOSPC1709-25G
APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel:
C₈H₆BF₃KNO₄ Smältpunkt: 280…284 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115749 CAS nummer: 850623-56-2 |