Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1703-1G
PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA
410
SEK
APOSPC1703-1G
APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₆BF₃KNO Smältpunkt: >300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115758 CAS nummer: 850623-63-1 |