Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 615 SEK
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₃BCl₂F₃K
Smältpunkt: 98…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115745
CAS nummer: 192863-38-0