Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 9250 SEK
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
Smältpunkt: 274…276 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115773
CAS nummer: 850623-77-7