Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 9250 SEK
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₃KNO₄
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115772
CAS nummer: 850623-76-6