4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 1150 SEK
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Formel: C₇H₅BrF₂O
Kokpunkt: 100 °C/15mmHg
Densitet: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631351
CAS nummer: 104197-14-0