2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1693-25G PC1693-5G PC1693-100G
APOSPC1693-25GEA 1975 SEK
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Smältpunkt: 183…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115715
CAS nummer: 114776-15-7