4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 175 SEK
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
Smältpunkt: 146…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115725
CAS nummer: 35112-05-1