2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 295 SEK
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00119291
CAS nummer: 83141-10-0