3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 910 SEK
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09864673
CAS nummer: 156682-53-0