1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1682-1G
PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA
1575
SEK
APOSPC1682-1G
APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Formel:
C₁₃H₁₅BFNO₄ Smältpunkt: 130…140 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04114581 CAS nummer: 352359-23-0 |