Cerium trifluoride, vattenfri 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 4800 SEK
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Cerium trifluoride, vattenfri 99,5%
Cerium trifluoride
Formel: CeF₃
Kokpunkt: 2300 °C
Smältpunkt: 1640 °C
Densitet: 6,16 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010932
CAS nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3