2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1631-1G
PC1631-25G
PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA
260
SEK
APOSPC1631-1G
APOSPC1631-25G
APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Smältpunkt: 78…82 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD06656272 CAS nummer: 444666-39-1 |