Cesium fluoride, vattenfri 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 805 SEK
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, vattenfri 99,5%
Cesium fluoride
Formel: CsF
MW: 151.9 g/mol
Kokpunkt: 1251 °C
Smältpunkt: 682 °C
Densitet: 4.115 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010960
CAS nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III