5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 790 SEK
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
Smältpunkt: 160…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095357
CAS nummer: 259209-20-6