2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1619-1G
PC1619-5G
APOSPC1619-1GEA
355
SEK
APOSPC1619-1G
APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Smältpunkt: 100…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06801695 CAS nummer: 850593-10-1 |