2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 1600 SEK
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃S
Smältpunkt: 61…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01941307
CAS nummer: 387350-34-7