Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 1425 SEK
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formel: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
Smältpunkt: 88…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00270524
CAS nummer: 14905-30-7