4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 550 SEK
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,901 g/mol
Kokpunkt: 112…114 °C/15mmHg
Smältpunkt: 26 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00179334
CAS nummer: 175278-12-3