6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 1300 SEK
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Smältpunkt: 257…259 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03070543
CAS nummer: 99199-59-4