1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 1200 SEK
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formel: C₇H₃F₁₃O₄
MW: 398,08 g/mol
Kokpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156026
CAS nummer: 147492-57-7