2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 1475 SEK
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01 g/mol
Densitet: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660162
CAS nummer: 205371-26-2