1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 450 SEK
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Kokpunkt: 47…49 °C/60mmHg
Densitet: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013248
CAS nummer: 176317-02-5