5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC1567J-1G PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-1GEA 1300 SEK
APOSPC1567J-1G APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Formel: C₅H₅BrF₄O₂
Smältpunkt: 33…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153717
CAS nummer: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II