2-Fluoro-3-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC1564-1G PC1564-5G
APOSPC1564-1GEA 175 SEK
APOSPC1564-1G APOSPC1564-5G
2-Fluoro-3-iodopyridine
2-Fluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Kokpunkt: 97…99 °C/17mmHg
Smältpunkt: 42…48 °C
Flampunkt: 93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095287
CAS nummer: 113975-22-7