4-Bromotetrafluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
PC1539-1G PC1539-5G PC1539-25G
APOSPC1539-1GEA 245 SEK
APOSPC1539-1G APOSPC1539-5G APOSPC1539-25G
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
4-Bromotetrafluoroaniline
Formel: C₆H₂BrF₄N
MW: 243,9844 g/mol
Smältpunkt: 59…61 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012144
CAS nummer: 1998-66-9