2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 2250 SEK
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Smältpunkt: 127…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01863167
CAS nummer: 247564-71-2