2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1511-1G PC1511-5G
APOSPC1511-1GEA 2075 SEK
APOSPC1511-1G APOSPC1511-5G
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Smältpunkt: 221 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863166
CAS nummer: 247564-73-4