5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 565 SEK
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Kokpunkt: 95…100 °C/5mmHg
Smältpunkt: 33…44 °C
Densitet: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014706
CAS nummer: 344-38-7