3-Fluoro-5-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 895 SEK
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-methylpyridine
3-Fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095273
CAS nummer: 407-21-6